Learn More
SEC31A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SEC31A |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817924
|
Proteintech
17913-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807924
|
Proteintech
17913-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is similar to yeast Sec31 protein. Yeast Sec31 protein is known to be a component of the COPII protein complex which is responsible for vesicle budding from endoplasmic reticulum (ER). This protein was found to colocalize with SEC13, one of the other components of COPII, in the subcellular structures corresponding to the vesicle transport function. An immunodepletion experiment confirmed that this protein is required for ER-Golgi transport. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Especificaciones
SEC31A | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O94979, Q3UPL0, Q9Z2Q1 | |
22872, 69162, 93646 | |
SEC31A Fusion Protein Ag12314 | |
Primary | |
-20°C | |
SEC31A |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ABP125, ABP130, HSPC275, HSPC334, KIAA0905, SEC31 like protein 1, SEC31 related protein A, SEC31A, SEC31L1, Web1 like protein | |
Sec31a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |