missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcohol sec-butílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072883
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
78-92-2
4569
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
78-92-2
4569
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
Punto de ebullición 99°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H10O
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 2.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Presión de vapor 17mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'