Learn More
Alcohol sec-butílico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Punto de fusión | -115°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 99°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 L |
Densidad del vapor | 2.6 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12g/mol |
Presión de vapor | 17mbar at 20°C |
Forma física | Líquido |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- sec-Butyl alcohol
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.