Learn More
Ácido sebácico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021710
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
111-20-6
C10H18O4
202.25
MFCD00004440
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
5192
CHEBI:41865
ácido decanodioico
C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
111-20-6
C10H18O4
202.25
MFCD00004440
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
5192
CHEBI:41865
ácido decanodioico
C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Sebacic acid is used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics and candles. It is also used as intermediates in antiseptics, aromatics and painting materials. It is used in the synthesis of poly(glycerol sebacate) and novel bio-nylon. It finds application as adhesives, corrosion inhibitors and solvents. Its derivative, diethyl Sebacate is used in plastics manufacturing and engineering, as well as drug delivery procedures through the use of biodegradable encapsulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido sebácico se utiliza como monómero para el nylon 610, plastificadores, lubricantes, fluidos hidráulicos, cosméticos y velas. También se utiliza como intermediario en antisépticos, aromáticos y pinturas. Se utiliza en la síntesis de poli(glicerol sebacato) y bionailon novel. Se emplea en adhesivos, inhibidores de corrosión y disolventes. Su derivado, el sebacato de dietilo, se utiliza en la fabricación e ingeniería de plásticos, así como en procedimientos de administración de fármacos mediante el uso de encapsulados biodegradables.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sebacic acid
Punto de fusión 131°C to 134°C
Densidad 1.271
Punto de ebullición 295°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Fórmula lineal HO2C(CH2)8CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 1210591
Índice Merck 14,8415
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza ≥98%