Learn More
Arena de mar, extra pura, SLR, Fisher Chemical
152.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
203.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
203.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Descripción
O2Si, número de CAS-14808-60-7, aerosil, cristobalita, diatomita, tierra de infusorios, cuarzo, sílice, sílice, amorfo, anhídrido silícico, dióxido de silicio, tridimita, 5 kg, 2230 °C, CHEBI:30563, beis, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilano, 1610 °C, 11232, 60,083
Especificaciones
Punto de ebullición | 2230°C |
Punto de fusión | 1610°C |
Color | Beige |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Grado | Extra puro |
Envase | Jarra para polvos de plástico |