Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 8 mm
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-718
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los septos Thermo Scientific™ para tapones de rosca 8-425 están hechos de PTFE, PTFE/goma o PTFE/silicona para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de HPLC, GC e IC.
Especificaciones
Blanco o rojo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Thermo Scientific Spectra System AS3500/AS3000/AS1000/Surveyor/Accela LC, Agilent 1090, PE Autosystem |
PTFE rojo/silicona blanca; Thermo Scientific, Agilent, Claris, Shimadzu, Varian, Waters, Hitachi | |
Junta de PTFE rojo/silicona blanca |