Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca 15-425 de vidrio ámbar
Viales de cuello de rosca para almacenamiento fabricados con vidrio de 1ª clase hidrolítica.
Marca: Fisherbrand™
27.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97650kg
Descripción
- Cuello de rosca
- 15-425
- Fondo plano
- Vidrio
- Ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
11 ml | |
66 mm | |
ND15 |
18,5 mm | |
12 ml | |
Rosca | |
800 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |