Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada, con junta plana para esmerilados de unión segura
Para cerrar las hembras con rosca DURAN™ de forma segura después del uso.
Marca:  DWK Life Sciences 286214202
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901551
  • 37.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con tapones con rosca cerrada, los dispositivos fabricados con molienda de seguridad DURAN™ se pueden cerrar de forma segura después de su uso. La junta de silicona recubierta de PTFE proporciona la máxima resistencia química.
  • El cierre seguro de las juntas esmeriladas de seguridad evita la apertura accidental de la junta esmerilada
  • Junta de silicona recubierta de PTFE para una máxima resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Adecuado para el sellado de la molienda de seguridad
NS 14/23