Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada, con junta plana para esmerilados de unión segura
Para cerrar las hembras con rosca DURAN™ de forma segura después del uso.
Marca: DWK Life Sciences 286214502
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Con tapones con rosca cerrada, los dispositivos fabricados con molienda de seguridad DURAN™ se pueden cerrar de forma segura después de su uso. La junta de silicona recubierta de PTFE proporciona la máxima resistencia química.
- El cierre seguro de las juntas esmeriladas de seguridad evita la apertura accidental de la junta esmerilada
- Junta de silicona recubierta de PTFE para una máxima resistencia química
Especificaciones
10/Paq. | |
Adecuado para el sellado de la molienda de seguridad | |
NS 29/32 |