Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca con múltiples distribuidores para frascos BOLA™
Catalog Number 10787771
Click to view available options
Material:
PFA
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Utilice estos tapones de rosca con distribuidores para extraer o insertar líquidos agresivos o puros. Los tapones de rosca con múltiples distribuidores para frascos Bohlender™ BOLA™ son ideales para la inserción de tubos y sondas en recipientes.
  • Tapón de rosca negro de PPS para rosca de tarro GL 45
  • Cuerpo hecho de PTFE o PFA
  • Inserción de tubos con un DE máximo de 8,5 mm
  • Muy buena resistencia química
  • Temperaturas de trabajo de hasta 200 °C
Para utilizar con (equipo) Rosca GL 45
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Extracción o inserción de líquidos puros o agresivos, inserción de tubos con un máximo de DE de 8,5 tubos y sondas en recipientes
Material PFA
Cantidad Paquete de 1
Intervalo de temperatura (métrico) De – 200C a 250 °C