Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca con múltiples distribuidores para frascos BOLA™
Click to view available options
Material:
PFA
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Descripción
- Tapón de rosca negro de PPS para rosca de tarro GL 45
- Cuerpo hecho de PTFE o PFA
- Inserción de tubos con un DE máximo de 8,5 mm
- Muy buena resistencia química
- Temperaturas de trabajo de hasta 200 °C
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Rosca GL 45 |
Tipo de producto | Tapón de rosca |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción o inserción de líquidos puros o agresivos, inserción de tubos con un máximo de DE de 8,5 tubos y sondas en recipientes |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | Paquete de 1 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 200C a 250 °C |