Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Caps For Wheaton™ E-Z Vials™
For 12mm × 32mm E-Z Vials™
Marca:  DWK Life Sciences 242766
Detalles adicionales : Peso : 0.92990kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12498862
  • 162.21€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
05-08-2021
Descripción
Descripción
  • Screw Cap
  • Polypropylene
  • 10mm (0.39in.)
  • Unlined
  • With solid top
  • Black
Especificaciones
Especificaciones
Black
Linerless
Polypropylene
Polypropylene
10-425