Learn More
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
Marca:  Thermo Scientific™ 3468A
Detalles adicionales : Peso : 9.51000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11509934
  • 37.15€ / paquete de 500
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
Exento de DNasa, RNasa y endotóxinas
• Tubo para microcentrifugado con tapa a rosca Diseño Los tubos están diseñados con la parte inferior cónica para una recuperación más completa de la muestra Las tapas a rosca con juntas tóricas protegen de las filtraciones formando un sello positivo contra el borde del tubo Las tapas a rosca unidas por un precinto permanecen adheridas al tubo de la muestra pero pueden rotarse completamente para mayor comodidad la tapa a rosca con precinto es la solución cuando es importante mantener la misma tapa con el mismo tubo Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger valiosas muestras fotosensibles; los tubos ámbar se venden también con una tapa a rosca ámbar Las marcas de graduación en el tubo para microcentrifugado permiten lograr referencias efectivas de la muestra Las estrías externas en los tubos para microcentrifugado independientes permiten abrirlos y cerrarlos con una sola mano cuando están ubicados en gradillas con orificios
• Dentados Tapas a rosca Los tubos para microcentrifugado funcionan con muchos sistemas automatizados La junta tórica está fabricada con un compuesto duradero de dimonómero de etileno polipropileno Máxima calidad Fabricados a partir de polipropileno virgen, estos tubos para microcentrifugado garantizan la integridad y seguridad de la muestra durante la ebullición, el congelamiento y la centrifugación Producto no estéril, está certificado como libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la RCP. Opciones de Color/Envasado Hay una variedad de opciones de envasado disponibles para ayudar a controlar la contaminación en el laboratorio; envasado de manera no estéril en bolsas selladas individualmente de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada El producto estéril se envasa con las tapas enroscadas a los tubos Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individualmente de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada Las opciones de color para las tapas a rosca estándares son: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para ayudar a la identificación visual de las muestras; la tapa a rosca con precinto natural y junta tórica
• Puede comprarse por separado
• Microtubo
Especificación
Especificación
Non-sterile
No
100% Virgin Polypropylene (Tube and Cap), Ethylene Propylene Rubber Diene Monomer (O-ring)
Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
Non-Sterile Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin
Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition
2.0ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Amber, Non-Sterile tube w/ unattached cap
Amber
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
20,000 x g
(UV) Ultra violet protection avg. 1.22% transmittance between 220 and 500nm
Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm
Videos
Documentación
Documentos técnicos
† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.