Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ GLS 80™ con cuatro puertos
176.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Azul, gris
Descripción
Sistema modular flexible de tapón GLS 80 para transferencia de líquidos o gases Se pueden utilizar cinco diámetros de tubo diferentes (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm). La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de membrana Los puertos que no se utilicen se pueden cerrar con un tapón de PBT GL 18 con la parte superior cerrada.
- El sistema modular flexible permite una combinación individual de la diferentes componentes de acuerdo con los requisitos y la aplicación
- Se pueden utilizar cinco diámetros de tubo diferentes (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm) cambiando los insertos
- La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de membrana
- Los puertos que no se utilicen se pueden sellar con un tapón de rosca GL 18 en blanco.
- Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 87 mm |
Descripción | Tapón de rosca DURAN GLS 80 con cuatro puertos (rosca GL 18) de polipropileno azul y gris con junta tórica de EPDM blanca |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de fluidos; transferencia de líquidos a biorreactores; transferencia de reactivos a instrumentos; biorreactor |
Material | Polipropileno, PTFE, EPDM, PTFE, EPDM |
Cantidad | Paquete de 2 |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |