Learn More
Gosselin™ Cucharones de tapón de rosca con mango extraíble
Realice inmersiones con confianza. Los cucharones de tapón de rosca con mango extraíble Gosselin™ evitan derrames con los tapones de rosca y el eje desmontable.
Marca:  Gosselin™ TAT52C-01
288.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.77100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498794
  • 408.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes de polipropileno de color azul
  • Mango extraíble
  • Resistentes a impactos
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
  • Información sobre trazabilidad en cada bolsa
  • SAL estéril 10-3
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
SAL 10-3
52 mm
275 mm incluido el contenedor
125 mL
Azul
74 mm