missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Tapa roscada

Las tapas roscadas proporcionan un cierre hermético sin la necesidad de herramientas para capsular y descapsular.

Marca:  DWK Life Sciences 225788

Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16616892

  • 19.80€ / paquete de 100

Fecha estimada de envío: 21-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones

Especificaciones

Azul
Silicona blanca, PTFE rojo
Silicona/PTFE
45 ± 5 shore A
Esterilizables en autoclave
5,97 mm
1,02 mm
11,79 mm
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
9 mm
Polipropileno
Parte superior abierta
100
ND9
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales