Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Papel higiénico Scott™ Performance
Breaks down in cold water so it won’t block drains. SCOTT™ PERFORMANCE Jumbo Roll Toilet Tissue is manufactured from made from 100% recycled FSC-certified paper.
57.25€ - 59.20€
Especificaciones
Color White
Tela 2-ply
Formato Jumbo rolls
Dimensiones, (L x An) 38 x 9.5 cm
Certificaciones/conformidad EU Ecolabel
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Cantidad del envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Cantidad del envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12621426 Ver documentos Kimberly-Clark™ Professional
8512
200m 12 rolls x 526 sheets 59.20€
12 rollos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
12631386 Ver documentos Kimberly-Clark™ Professional
8501
400m 6 rolls x 1053 sheets 57.25€
6 rollos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Helps control costs and waste
  • 2-ply, fresh white in color, 100% recycled
  • Available in a range of sizes
  • Ideal for office and hotel washrooms where economy is important
  • Use with the wall-mounted AQUARIUS™ Toilet Tissue Dispenser
Especificaciones
Especificaciones
White
Jumbo rolls
EU Ecolabel
2-ply
38 x 9.5 cm