Learn More
Kimberly-Clark™ Rollos para clínicas SCOTT™
Ofrecen niveles elevados de comodidad a los pacientes. Los rollos para clínicas Kimberly-Clark™ SCOTT™ están fabricados con tejido suave y blanco de 3 capas.
269.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10604351
|
Kimberly-Clark™
6027 |
50 m x 590 mm |
269.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 100 % celulosa nueva
- Con perforaciones cada 370 mm
- Para prácticas médicas y clínicas
Especificaciones
3 capas |