Learn More
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone are specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds and are available in different capacities.
Marca: GPE Scientific™ SCG/1000
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Description
- Matraz cilíndrico de estilo Schlenk
- Incluye grifo de vidrio y cono
- Disponibles en diferentes capacidades
- Disponible con diferentes tamaños de juntas
Spécification
1000 ml | |
Grifo de vidrio y cono | |
Cilíndrico | |
Cilíndrico |
Líneas y colectores de vacío de Schlenk | |
Matraz cilíndrico Schlenk con grifo y cono | |
Tamaño de la junta: 29 |