Learn More
Lámina de escandio, 0,127 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11315699
646.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-20-2
Sc
44.96
MFCD00016323
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
23952
CHEBI:33330
escandio
[Sc]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-20-2
Sc
44.96
MFCD00016323
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
23952
CHEBI:33330
escandio
[Sc]
Forma: Aprox. 0,24 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Scandium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,127 mm de grosor