Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vacuum Concentrator and Kits
Obtain the necessary components for molecular biology applications with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 vacuum concentrator and kits.
Marca: Thermo Scientific™ SPD120P1-230
19408.79 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 136.00000kg
Descripción
These modular vacuum concentrators provide flexibility for your benchtop space. They are ideal for evaporation of non-aggressive organics. Choose from one of 2 kits available: SPD120P1 SpeedVac kit for standard evaporation or SPD120 P2 SpeedVac™ kit for lyophilization. All SpeedVac kits contain all the necessary components under one model number.
Descripción
Diseño compacto:
- Válvula de purga automática para arranque/parada sin supervisión
- Indicador de parámetros digital para una selección fácil y reproducible
- Tres programas definidos por el usuario que se pueden modificar y guardar
- Temporizadores independientes para calefacción y funcionamiento y alarma sonora cuando finaliza el ciclo
- Cámara revestida de PTFE con resistencia química superior y fácil limpieza
- Combínelo con la correspondiente trampa de frío, bomba de vacío o trampa química para obtener un sistema de concentración/secado completo
Características del producto:
- Aplicaciones de biología molecular básicas con mayor capacidad para microplacas
- Visualización y programación sencillas
- Seis programas disponibles
- Modelo de evaporación mejorada, compatible con materia orgánica
- Cubierta de vidrio radiante para acelerar la evaporación y reducir el tiempo de secado
- El modo de punto final de vacío termina el ciclo cuando se alcanza el nivel de vacío preestablecido
- Pantalla digital de vacío, temperatura y sección de tiempo
- La tapa de seguridad y el indicador de bloqueo de la tapa garantizan la seguridad del usuario durante el funcionamiento
El kit SpeedVac SPD120 P1 incluye:
- Concentrador SpeedVac
- Sistema de vacío universal (UVS450) con bomba de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada de - 50 °C
- Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
- Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
- Paquete de tubería con 3,66 m (12’) de tubo de vacío de pared gruesa, cuchilla, abrazaderas y racores, válvula de descarga manual BV130 e instrucciones
- Fluido de transferencia térmica CryoCool (1 l)
El kit SpeedVac SPD120 P2 incluye:
- Concentrador SpeedVac, biología molecular básica
- Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 105 ºC
- Bomba de alto vacío VPL120
- Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
- Paquete de tubería universal (TKF100)
- Vacuómetro digital
- Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
- Cartucho desechable con indicador de calor para atrapar ácidos y vapor de agua
- Matraz de condensación de vidrio
- Aceite de lubricación de bomba de vacío
- Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes
- Acetonitrilo
- Etanol
- Isopropanol
- Metanol
- Agua
- Acetonitrilo y agua
- Etanol y agua
- Metanol y agua
- Hidróxido amónico
Aplicaciones típicas:
- Secado de biomoléculas en fracciones de HPLC
- Evaporación de disolventes de purificación
- Secado de extractos de productos naturales en ensayos con fármacos
- Liofilización
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE | |
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120 |
|
230 V/50 Hz |