Learn More
Sartorius Vivapure™ miniprep MC spin columns
Spin columns for simple, rapid purification of His-tagged recombinant proteins from cell lysates using Ni2+-IDA agarose resin for samples up to 0.65 ml and one re-use
97.89€ - 645.69€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Rapid purification of His-tagged recombinant Proteins from cell lysates
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11780865
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
VS-MCMINI24
Spin Column 24 Pack Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11750865
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
VS-MCBUFPK
Miniprep Spin Column 1 Each Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11700875
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
VS-MCST04
Miniprep Spin Column 4 Pack Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Vivapure maxiprep MC spin columns are centrifugal devices for rapid purification of His-tagged recombinant proteins from cell lysates by metal chelate affinity chromatography. The pre-packed spin columns incorporate Ni2+-IDA agarose resin plugs as the chromatographic matrix. The rapid 1-2-3 bind-wash-elute protocol especially lends itself to screening applications, where many samples are processed in parallel. Vivapure maxiprep MC spin columns can conveniently be used in a centrifuge with swing-out rotor for standard 50 ml tubes. Binding capacity is about 10 mg His-tagged protein per unit. The low hold-up volume ensures high solute recovery with minimal loss by non-specific adsorption. Vivapure maxiprep MC spin columns can be re-used twice and are available as complete kits including buffers or as bulk packs.They are an attractive alternative to lengthy chromatographic methods such as FPLC. For processing larger sample volumes than 20 ml, e. g. from diluted cell culture supernatants, the Vivapure maxiprep spin columns can additionally be used with a sealing cap and pump collar for peristaltic pumps.
  • Spin column based kit
  • Devices are ready to use
  • Rapid purification with high yields
  • Parallel processing
  • Cost effective through re-use option
  • Starter kits available
Especificaciones
Especificaciones
Rapid purification of His-tagged recombinant Proteins from cell lysates