Learn More
Sartorius Kit de inicio Vivapure™ Mini S&Q H.
Dispositivos centrífugos listos para usar
Marca:  Sartorius VS-IX01SQ16
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11780855
  • 435.00€ / paquete de 16
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las columnas de centrifugación Vivapure Mini Ion Exchange son dispositivos centrífugos basados en la tecnología de Adsorber de membrana Sartobind como su matriz de cromatografía. Los dispositivos están listos para usar y no pueden funcionar secos por su diseño. Para muchas aplicaciones de purificación de proteínas, pueden sustituir a la cromatografía de columnas que requiere mucho tiempo. El protocolo rápido 1-2-3 unión-lavado-elución se presta especialmente a las aplicaciones de cribado, donde muchas muestras se procesan en paralelo. Vivapure Mini está disponible con tres químicos de membrana diferentes y con capacidad de unión de proteínas media (4 mg/unidad) o alta (1 mg/unidad). Las unidades Vivapure Mini están diseñadas para su uso en rotores basculantes y admiten muestras de 0,5 ml y 0,4 ml, respectivamente.
  • Columnas de centrifugado rápido
  • Fáciles y listas para su uso
  • Capacidad de unión de 1 mg hasta 4 mg de proteína
  • Ideal para procesamiento paralelo
Especificaciones
Especificaciones
240 μl
Polipropileno
Celulosa regenerada estabilizada
Fraccionamiento de muestras, exploración de condiciones de purificación a pequeña escala
0,4 ml
3-5 μm
16/Paq.
Kit de inicio de columnas de centrifugación de intercambio iónico