Learn More
Sartorius Columna de centrifugación D Maxi H IEX Vivapure™
Dispositivos centrífugos listos para usar basados en la tecnología Adsorber de membrana de Sartobind como su matriz de cromatografía
Marca: Sartorius VS-IX20DH08
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
Las columnas de centrifugación Intercambio de iones Vivapure Maxi (IEX) son dispositivos centrífugos que incorporan la tecnología de Adsorber de membrana Sartobind como matriz de cromatografía. Las columnas de centrifugación Vivapure IEX hacen que la purificación de proteínas sea tan fácil como la filtración. Los dispositivos están listos para su uso y no corren el riesgo de que se sequen. Para muchas aplicaciones de purificación de proteínas, pueden sustituir la cromatografía de columnas tediosa y que requiere mucho tiempo. El protocolo rápido 1-2-3 unión-lavado-elución se presta especialmente a las aplicaciones de cribado, donde muchas muestras diferentes se procesan en paralelo. VIVapure Maxi está disponible en la química de membrana de dietilamina (D).
Aplicaciones típicas
- Preparación de la muestra anterior a 1-D o 2-D página
- Exploración de purificación de una proteína desconocida
- Eliminación de endotoxinas de anticuerpos monoclonales
- Preparación de la moiedad de la hemo a partir de la proteína que contiene la hemo para análisis funcional
- Pulido de proteínas etiquetadas con His
- Purificación general de proteínas
- Eliminación de detergentes de soluciones de proteínas
- Purificación de anticuerpos de suero, ascitis o sobrenadante de cultivo tisular
- Establecer un protocolo de purificación/prepurificación para una proteína dada
- Preparación de muestras para HPLC/FPLC
- Purificación de proteínas ligadas a membrana
- Columnas de centrifugado rápido
- Fáciles y listas para su uso
- Ideal para procesamiento paralelo
Especificaciones
2700 μl | |
Alto | |
3-5 μm | |
8/Paq. | |
Columna de centrifugación de intercambio iónico |
19 mL | |
Polipropileno | |
Celulosa regenerada estabilizada | |
Fraccionamiento de muestras a gran escala, purificación/concentración de proteínas en un paso, pulido de la proteína marcada con His |