Learn More
Sartorius™ Impresora de inyección de tinta Stedim Biotech
Se utiliza para los modelos arium™.
Marca: Sartorius™ 611APR1
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Preprogramados y suministrados con cables de datos y alimentación
- Se puede conectar a la arium en cuestión de minutos
- La fecha, la hora, la resistencia o la conductividad se enviarán automáticamente a la impresora a intervalos de tiempo seleccionados
- No es necesaria ninguna otra manipulación de los datos
Especificaciones
Impresora de inyección de tinta | |
480 mm | |
100/240 V |
430 mm | |
334 mm | |
50/60 Hz |