Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Secura™
Diseñada para trabajar en entornos regulados para ofrecer resultados de gran calidad con riesgo bajo. Sartorius Secura™ garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
Marca:  Sartorius SECURA3102-1S
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13552970
  • 3623.26€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Includes: Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Descripción
Descripción
  • Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
  • Control de nivel – una función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
  • La SQmin programada en la balanza permite la monitorización activa del rango de pesaje USP
  • IsoCAL™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
  • Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
  • La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
  • El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
  • Protección circular contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
Especificaciones
  • Calibración: calibración interna IsoCal; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Especificaciones
BPL, BPF
3,1 kg
10 mg
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg.
20 mg
3102
12 g
50°F a 86°F
Balanza de precisión
8,5 in.
18 cm
9,5 cm
36 cm
5,2 kg
2 w
Mini USB
Pantalla gráfica en color
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Automático
Diamante, aluminio fundido a presión, plástico ABS
10 mg
1,5 s
10°C a 30°C
2 años
21,6 mm
3,7 in.
14 in.
11,4 lb.
100/240 V
Certificados
Ver productos accesorios