Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Quintix™
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
2140.00€ - 4675.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BPL, BPF |
---|---|
Tipo de conexión | Mini USB |
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
Incluye | Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13512990
|
Sartorius
QUINTIX5100-1S |
5100 | 5,1 kg | 1 g | 1,5 s |
2220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13542980
|
Sartorius
QUINTIX5102-1S |
5102 | 5,1 kg | 10 mg | 1 seg. |
4030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13592980
|
Sartorius
QUINTIX612-1S |
612 | 610 g | 10 mg | 1,5 s |
2370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15376811
|
Sartorius
QUINTIX2101-1S |
2101 | 2,1 kg | 100 mg | 1,5 s |
2450.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15386811
|
Sartorius
QUINTIX412-1S |
412 | 410 g | 10 mg | 1,5 s |
2140.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15366811
|
Sartorius
QUINTIX6102-1S |
6102 | 6,1 kg | 10 mg | 1 seg. |
4675.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13562980
|
Sartorius
QUINTIX2102-1S |
2102 | 2,1 kg | 10 mg | 1,5 s |
2980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13502990
|
Sartorius
QUINTIX5101-1S |
5101 | 5,1 kg | 100 mg | 1,5 s |
2730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13572980
|
Sartorius
QUINTIX3102-1S |
3102 | 3,1 kg | 10 mg | 1 seg. |
3140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15356811
|
Sartorius
QUINTIX6101-1S |
6101 | 6,1 kg | 100 mg | 1,5 s |
2880.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13582980
|
Sartorius
QUINTIX1102-1S |
1102 | 1,1 kg | 10 mg | 1,5 s |
2670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15380677
|
Sartorius
QUINTIX6101-1CEU |
6101 | 6,1 kg | 100 mg | 1,5 s |
3180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente por todas las operaciones de la balanza.
- Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo con la navegación de menú sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Iconos claramente visibles que permiten operaciones de balanza fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y fiable
- Máxima exactitud en todo momento, gracias al ajuste de balanza y la calibración interna automática isoCAL
- El mantenimiento de registros es más sencillo con la conectividad “plug and work” USB de Quintix a una impresora o un ordenador
Especificaciones
- Control de nivel: indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: calibración interna completamente automática y ajuste con nivel de acción configurable; también ofrece calibración externa
- Unidades de pesaje: g, ct, mamá, kg, lb, oz, ozt, tlh, tlt, gn, tls, dwt, mg, piezas/lb, TLC, kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: sí
- Protección contra manipulación: bloqueo supervisor
- Protección de la carcasa: carcasa de acetona limpiable
- Modelos verificados: sí
- Selección de idioma: inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad de sujeción para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Potencia: de 100 a 240 V
(universal)Aplicación estándar: Pesaje; densidad; porcentaje; control, retención de picos, recuento, condiciones inestables.
Aplicaciones de laboratorio especiales: mezcla; componentes; estadísticas y conversión.
Nota
Los cables USB se pueden adquirir por separado (número de cat. 14558112 o 14558111)
Especificaciones
BPL, BPF | |
Pantalla gráfica en color | |
Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación | |
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
2 w |
Mini USB | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Automático | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
100/240 V |