Learn More
Sartorius™ Quantitative Grade 393 Filter Papers
Marca:  Sartorius™ FT-3-127-070
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10630373
  • 10.50€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Made of 100% cotton linters. Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370). Wet-strengthened. Color-coded box for easy selection.
Especificación
Especificación
100 por paquete
Disco
De 1 a 2 μmm
0.18mm
393
70mm
Morado
Videos