Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 393
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-127-110
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Fabricado con línteres de algodón al 100 % Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370) Con resistencia a la humedad. Caja codificada por colores para facilitar la selecciónEspecificaciones
Morado | |
De 1 a 2 μm | |
393 | |
0,18 mm |
Disco | |
De 250 s | |
100/paq. | |
110 mm |