Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 390
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío.Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
12.30€ - 276.00€
Código de producto | Marca | Formato | Velocidad de filtración | Particle Retention | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Velocidad de filtración | Particle Retention | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10016861
|
Sartorius
FT-3-103-110 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 110 mm |
35.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10541922
|
Sartorius
FT-3-103-125 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 125 mm |
41.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10042431
|
Sartorius
FT-3-103-185 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 185 mm |
89.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10551922
|
Sartorius
FT-3-103-150 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 150 mm |
59.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11711385
|
Sartorius
FT-4-103-150 |
Plegado | De 100 s | De 3 a 5 μm | 125 mm |
83.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10575891
|
Sartorius
FT-3-103-055 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 55 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10092401
|
Sartorius
FT-3-103-090 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 90 mm |
25.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10624522
|
Sartorius
FT-3-103-070 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 70 mm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11701385
|
Sartorius
FT-4-103-125 |
Plegado | De 250 s | De 1 a 2 μm | 125 mm |
69.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15932980
|
Sartorius
FT-4-103-185 |
Plegado | De 100 s | De 3 a 5 μm | 185 mm |
102.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10576081
|
Sartorius
FT-3-103-240 |
Disco | De 100 s | De 3 a 5 μm | 240 mm |
276.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Verde | |
390 | |
100/paq. |