Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 390
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío.Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca:  Sartorius FT-4-103-125
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11701385
  • 69.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
Verde
De 1 a 2 μm
390
0,18 mm
Plegado
De 250 s
100/paq.
320 mm