Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 12-15 μm |
| Tamaño de poro | 12 to 15 μm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Velocidad de filtración | De 10 s |
| Grado | 1288 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,21 mm |
| Tipo | Quantitative Filter Paper |
| Mostrar más |