Learn More
Sartorius Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno)
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales. Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos con baja adsorción y una excelente compatibilidad química. Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Marca: Sartorius 11807--90------G
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales.Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos, presentan una baja adsorción y una excelente compatibilidad química.Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Fabricados con PTFE puro para ser permanentemente hidrófobos- No se humedecen por la humedad del aire para permitir el paso sin obstáculos del aire
- Excelente compatibilidad química (pH de 1 a 14) y baja adsorción (Gammaglobulina 8 µg/cm²
- Aplicaciones de laboratorio:
- La principal aplicación es la filtración de aire/gas, incluso a bajas presiones diferenciales
- También es ideal para la filtración de disolventes y ácidos a los que otros tipos de filtro no son resistentes
(Se debe humedecer previamente con etanol o metanol antes de la filtración de medio acuoso)
- Una gran variedad de membranas blancas no estériles sin rejillas:
- Tamaños de poro de 0,2µ m, 0,45µ m, 1,2µ m y 5,0µ m.
- Diámetros de 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C o con óxido de etileno
- Embalaje a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 o 100 mm)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
0,2 μm | |
Filtración de aire/gas | |
25/paq. | |
90 mm |
1.4bar | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
11 ml/min (Isopropanol) | |
hidrófobos | |
65 μm |