Learn More
Sartorius Papel/etiquetas para impresora y tinta para impresoras YDP
Uso con las impresoras de laboratorio YDP30 y YDP40. Las etiquetas/papel y la tinta de impresora Sartorius para impresoras YDP están diseñadas para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Marca: Sartorius 69Y03287
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Uso con las impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40. Las etiquetas/papel y la tinta de impresora Sartorius para impresoras YDP están diseñadas para producir impresiones rápidas y claras. Elija rollos de papel normales o autoadhesivos con cintas de tinta para la impresión por transferencia térmica o rollos de papel normales solo para la impresión térmica directa.
Para su uso con las impresoras de laboratorio YDP30 e YDP40- La impresora YDP30 Premium imprime tanto con métodos de impresión térmica directa como por transferencia térmica
- La impresora estándar YDP40 solo utiliza impresión térmica directa
- La impresión térmica directa es ideal para requisitos menos estrictos (sólo rollos de papel)
- La impresión por transferencia térmica crea impresiones resistentes a la decoloración para el uso en áreas reguladas
- La opción incluye papel y cinta de tinta
- Elija entre rollos de papel estándar o autoadhesivos
Especificaciones
Blanco | |
24 m | |
280 m | |
Papel para impresora estándar |
78,7 ft | |
918,6 ft | |
Impresora de laboratorio estándar YDP40 o impresora de laboratorio Premium YDP40 | |
5 paq. |