Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP
Diseñados para la ultralimpieza de muestras de pequeño volumen para el análisis de HPLC o GC. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ SRP son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE resistente a productos químicos y salida Luer Slip macho. Disponibles en filtros con diámetro de 4, 15 y 25 mm con poros de 0.2 o 0.45 μm.
Marca:  Sartorius 17575----------Q
1037.52 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109420
  • 1110.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.Los filtros de jeringa SRP Sartorius Minisart™ son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE químicamente resistente y una salida de deslizamiento Luer macho.Disponible en filtros de 4, 15 y 25 mm de diámetro con poros de 0,2 o 0,45 µm.
Ultralimpieza simple, rápida y fiable
  • Cuentan con una membrana de PTFE hidrófoba sin revestimiento que es químicamente inerte
  • Ideal para filtrar muestras de pequeño volumen que se van a utilizar en análisis de HPLC o GC
  • Químicamente resistente para la compatibilidad con disolventes (por ejemplo, acetona, dimetilformamida y DMSO) o líquidos acuosos agresivos
  • Las unidades están casi libres de lixiviados y extraíbles, y filtran de forma fiable sin fugas
  • Baja adsorción de analitos y máxima compatibilidad química
Máxima comodidad para el usuario
  • Proporciona una esterilización rápida con caudales altos en una entrada baja presiones
  • Las unidades completas de un solo uso están listas para usar y son fáciles de manejar
  • Entrada Luer Lock hembra con conectores de salida Luer Slip macho
  • Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
  • Opción estéril (óxido de etileno) disponible
Se recomiendan unidades SRP Minisart™ de 15 mm con salida de pico pequeño para filtrar viales de cuello estrecho
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.
Polipropileno
Luer-Slip macho
500/paq.
25 mm
Hidrófoba
0,2 μm
4,5 cm2
0,1 mL
Luer Lock hembra
4.5bar
Filtro de jeringa