Learn More
Sartorius Filtro de jeringa Minisart™ NML no estéril
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Marca:  Sartorius 16534----------Q
795.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.46600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10189270
  • 1070.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, gracias a las unidades de filtración listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estas unidades de ahorro de mano de obra se utilizan para una gran variedad de aplicaciones: limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril.
  • Prácticas y preparadas para su uso
  • Facilidad de uso:
  • Calidad demostrada
  • Opción económica
  • Disponible en una amplia variedad de modelos
  • 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
Azul
0,2 μm
6,2 cm2
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)
Luer Lock macho
No
50 °C
28 mm
Hidrófilo
Acetato de celulosa sin surfactantes
No estériles
0,15 mL
Luer Lock hembra
No estériles, embalaje a granel
Paquete de 500
Filtro de jeringas NML