Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ HY
Diseñados para una ventilación estéril y una filtración de gases rápidas y fiables. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ HY son unidades de filtración completas de un solo uso con una membrana de PTFE hidrófoba de manera natural y carcasa de acrílico de uso médico. Elija entre tamaños de poro de 0.2 y 1.0 μm. Opción estéril disponible.
179.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Color Transparente
Desechables
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Área de filtración 5,16 cm2
Material de la carcasa Acrílico médico (MBS)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Esterilidad Volumen de retención (después de la purga de aire) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Esterilidad Volumen de retención (después de la purga de aire) Precio Cantidad y disponibilidad  
10695211
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
16596--------HYK
0,2 μm Estéril 0,25 ml
179.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10304941
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
16596--------HYQ
0.2μm No estéril 0.25mL
1070.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para una ventilación estéril y una filtración de gases rápidas y fiables.Los filtros de jeringa HY Sartorius Minisart™ son unidades de filtración completas de un solo uso con una membrana de PTFE hidrófoba de manera natural y carcasa de acrílico de uso médico.Elija entre tamaños de poro de 0,2 y 1,0 μm.Opción estéril disponible.
Ventilación y filtración estériles rápidas y fiables
  • Los filtros limpios y seguros están prácticamente libres de sustancias lixiviables y extraíbles
  • Eliminan de manera fiable partículas y microorganismos sin fugas
  • Tienen un efecto mínimo sobre los ingredientes de la solución filtrada
  • Incluyen una membrana de PTFE hidrófoba de manera natural de 26 mm con carcasa de acrílico de uso médico (MBS)
  • Amplia variedad de usos en laboratorio:
    • Filtración fiable de partículas y células de gases, aditivos, tampones y reactivos
    • Ventilación estéril de pequeños biorreactores y fermentadores o de recipientes para medios de cultivo
    • También se utilizan para soluciones acuosas y grasientas de oreja u ojo y otros fármacos
Prácticos y económicos
  • Las unidades completas están listas para usar
  • Unidades de filtro desechables/uso único
  • Conectores de entrada Luer lock hembra con conector de salida Luer Lock macho
  • Calidad probada y 100 % probados durante la fabricación
  • Hay disponibles unidades estériles (con óxido de etileno) y no estériles.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Acrílico médico (MBS)
4.5bar
Filtro de jeringa
5,16 cm2
hidrófobos
Criolita
26 mm