Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGG sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca:  Sartorius FT-3-1106-060
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962870
  • 59.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
Especificaciones
Especificaciones
32 mbar
Disco
1,5 μm
38 s
MGG
de 500 °C
0,28 mm
6 cm
Blanco
Vidrio borosilicatado de microfibra
No estéril
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
932 °F
0,01 in
2,36 in