Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGG sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca: Sartorius FT-3-1106-070
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtroSpécification
32 mbar | |
Disco | |
1,5 μm | |
38 s | |
MGG | |
500 °C | |
0,28 mm | |
7 cm |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
932 °F | |
0.01 pulg | |
2,7 in |