Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGC sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca:  Sartorius FT-3-1103-025
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10612602
  • 34.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aplicaciones: Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según norma EN 872.
Especificaciones
Especificaciones
51 mbar
Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Vidrio borosilicatado de microfibra
No estéril
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
De 932° a 1022 °F
0.009 pulg
0,98 in
Blanco
Disco
1,2 μm
66 s
MGC
De 500 °C a 550 °C
0,25 mm
2,5 cm