Learn More
Sartorius Puntas Optifit de baja retención
Maximice la recuperación de muestras y la precisión de pipeteado. Las puntas Optifit de baja retención Sartorius cuentan con una superficie resistente y repelente a líquidos y son compatibles con micropipetas Sartorius para un sellado perfecto y un uso ergonómico. Hay disponible una gama de tamaños de puntas codificadas por colores en bandejas individuales o torres de recarga compactas.
61.48€ - 91.32€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Estilo de punta | Retención baja |
Para utilizar con (equipo) | Sartorius™ Biohit™, Pipeta de ajuste universal |
Código de producto | Marca | Código de color | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15260034
|
Sartorius
LH-L790010 |
Gris | De 0,1 a 10 μl | 3,15cm | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16313136
|
Sartorius
LH-L790012 |
Gris | De 0,1 a 10 μl | 3,15cm | Recarga |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15280034
|
Sartorius
LH-L790200 |
Amarillo | De 0,5 a 200 μl | 5,1cm | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15290034
|
Sartorius
LH-L790202 |
Amarillo | De 0,5 a 200 μl | 5,1cm | Recarga |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15200044
|
Sartorius
LH-L790350 |
Naranja | De 5 a 350 μl | 5,4cm | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15220044
|
Sartorius
LH-L791000 |
Azul | De 10 a 1000 μl | 7,15cm | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15210044
|
Sartorius
LH-L790352 |
Naranja | De 5 a 350 μl | 5,4cm | Recarga |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15230044
|
Sartorius
LH-L791200 |
Morado | De 50 a 1200 μl | 7,15cm | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Puntas de baja retención para la máxima recuperación de muestras- La superficie extremadamente uniforme, repelente a líquidos e hidrófoba optimiza el flujo de líquidos
- Los líquidos se deslizan fácilmente por la superficie químicamente resistente, por lo que el residuo que deja es muy pequeño
- Ideales para líquidos con tensión superficial baja, como los líquidos viscosos que contienen detergente
- Útiles en PCR/PCR en tiempo real, clonación, SDS-PAGE y otros métodos de análisis de ácidos nucleicos o proteínas
- Con un ajuste y sellado de puntas perfectos para proporcionar la máxima exactitud
- Permiten una conexión y expulsión de puntas de forma ergonómica y ligera gracias a la característica Optiload de las pipetas Sartorius
- Compatibles con pipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y con la mayoría del resto de marcas
- Bandejas y puntas codificadas por colores para facilitar la correspondencia con pipetas Sartorius compatibles
- Las bandejas están certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas; todas las puntas cumplen con ISO 9001 e ISO 13485
- Identificación de puntas sencilla con etiquetado claro que incluye información de trazabilidad
- El polipropileno puro es 100 % reciclable y se puede incinerar como residuo de energía
- Las puntas no estériles sin filtrar son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Sartorius™ Biohit™, Pipeta de ajuste universal |
No estéril | |
Retención baja | |
PP (polipropileno) |