Learn More
Sartorius Junta de tapa para embudos Combisart™
Para su uso con embudos Sartorius Combisart™
14.00€ - 124.00€
Especificaciones
Tipo | Junta de tapa |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Embudos Combisart |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10609992
|
Sartorius
6981001 |
500 ml | Acero inoxidable |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15675529
|
Sartorius
6981064 |
100 ml | Silicona |
14.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10426931
|
Sartorius
6981003 |
500 ml | Silicona |
27.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Tapa para embudo de 500 ml, acero inoxidableEspecificaciones
Junta de tapa | |
Embudos Combisart |