Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa no estéril con rejilla: tamaño de poro 1.2 μm
sin valor
89.60€ - 128.00€
Especificaciones
Color | Blanca |
---|---|
Material | Nitrato de celulosa |
Tamaño de poro | 1,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10048020
|
Sartorius
11403--25------N |
25 mm |
89.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10271741
|
Sartorius
11403--47------N |
47 mm |
125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10756382
|
Sartorius
11403--50------N |
50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Si es necesario utilizar placas de agar o almohadillas que hay que humedecer con medio de cultivo líquido en lugar de los conjuntos de almohadillas de nutrientes, se recomiendan los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa) Sartorius. De manera natural, los filtros de membrana están libres de microbios. Con esta finalidad, se pueden esterilizar en autoclave o hervir. Estas membranas se ofrecen en una selección de tres colores diferentes para adaptarse a cada aplicación de pruebas específica y proporcionan un fondo de alto contraste para colonias o partículas. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3.1 × 3.1 mm lo que facilita el recuento, especialmente en recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Los de 0.45 μm cumplen con ISO 7704
- Tres colores diferentes disponibles
25, 47 o 50 mm de diámetro, blanco, gris o verde y con rejilla
Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704
- Sin realce ni inhibición por las líneas de rejilla
- Sin realce ni inhibición debido a las sustancias extraíbles químicas
Especificaciones
Blanca | |
1,2 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
100/paq. |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Negro |