Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa no estéril con rejilla: tamaño de poro 0.45 μm
sin valor
Marca: Sartorius 13006--47------R
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Si es necesario utilizar placas de agar o almohadillas que hay que humedecer con medio de cultivo líquido en lugar de los conjuntos de almohadillas de nutrientes, se recomiendan los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa) Sartorius. De manera natural, los filtros de membrana están libres de microbios. Con esta finalidad, se pueden esterilizar en autoclave o hervir. Estas membranas se ofrecen en una selección de tres colores diferentes para adaptarse a cada aplicación de pruebas específica y proporcionan un fondo de alto contraste para colonias o partículas. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3,1 x 3,1 mm lo que facilita el recuento, especialmente para mayores recuentos de bacterias y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Las de 0,45 μm cumplen con ISO 7704
- Tres diferentes colores disponibles
- Diseño: 25, 47 o 50 mm de diámetro, blanco, gris o verde y con rejilla
- Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704: sin realce ni inhibición por las líneas de rejilla, sin realce ni inhibición debido a las sustancias extraíbles químicas
Especificaciones
Blanca | |
Filtro de membrana | |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Verde | |
47 mm |
Sí | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
1000/paq. |