Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio
sin valor
Marca:  Sartorius™ FT-3-1104-047
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797405
  • 20.51€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
17-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filters are made of 100% borosilicate, are highly pure and extremely white
  • They continue to perform over long periods unlike cellulose filters whose rate of filtration drops off rapidly as the particulate load increases
  • They are ideal for critical analyses in which impurities can be washed out of the filter
  • Temperature resistant up to 500 or 550°C (grade MG 550-HA )
  • Available in different formats as in rolls, discs and sheets
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
MGD
18.5
0.05 cm
Filtro de microfibra de vidrio
4.7 cm
18 s
Disco de filtro
2.7 μm
500 o 550 °C
120
Alta
Vidrio de borosilicato