Learn More
Sartorius Prefiltros de fibra de vidrio (GF)
Se pueden utilizar como un filtro de profundidad para volúmenes mayores totalmente filtrables. Los prefiltros de fibra de vidrio (GF) Sartorius están fabricados con microfibras de vidrio de borosilicato y son ideales para su uso como un filtro previo en la aclaración y la filtración estéril. Disponibles en una amplia gama de diámetros de disco de filtro.
Marca:  Sartorius 13400-100------K
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10675121
  • 104.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El principal el uso del disco de filtro de microfibra de vidrio es como prefiltro de profundidad en la clarificación y la filtración estéril. Como prefiltro, se coloca directamente en la parte superior de un filtro de membrana. El diámetro del prefiltro debe ser el especificado para el soporte elegido; los diámetros superiores invadirán el anillo de sellado del soporte y provocarán fugas.
  • Fabricados con un ligante acrílico hidrófilo para ofrecer una resistencia definida
  • Tiene una alta capacidad de carga de partículas para la filtración de líquidos relativamente sucios
  • Estable mecánica y químicamente, con una resistencia a la temperatura de hasta 220° C
  • Otras características del filtro:
    • Peso: 73g/m2
    • Contenido de sustancias extraíbles en isopropanol: 1,54%
    • Contenido de sustancias extraíbles en agua: 1,12%
    • Caída de presión a 5,3 cm/s: 0.363kPa
    • Rendimiento total a 1 bar: 320 ml/min/cm2
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Disco
No estéril
Utilizado como prefiltro de profundidad de alta capacidad de carga de partículas
Hidrófilo
220 °C
3,93 pulg
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
de 295 a 381 ml/min
13400
428 °F
550 μm
10 cm