Learn More
Sartorius Prefiltros de fibra de vidrio (GF) extragruesos
Prefiltros de fibra de vidrio, prefiltros de profundidad, para volúmenes totalmente filtrables de mayor tamaño en la aclaración y filtración estéril.
Marca:  Sartorius 13430-127------K
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10632582
  • 162.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El uso principal de los tres filtros de fibra de vidrio es como prefiltro de profundidad, colocado directamente en la parte superior de un filtro de membrana, por lo que se debe elegir el diámetro del prefiltro especificado para el soporte. Un diámetro de mayor tamaño se introduciría bajo el anillo de sellado del soporte y provocaría fugas. El tipo estándar 13 400 contiene un ligante acrílico. Tiene una capacidad alta de carga de partículas, pero para líquidos muy sucios el tipo 13 430 de mayor grosor puede ser más eficaz. 13 440 es un tipo más fino sin ligante y se recomienda para la prefiltración de soluciones de limpieza relativa como medios de cultivo de tejidos. La filtración en serie puede ser necesaria con líquidos difíciles de filtrar, como el suero.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Disco
No estéril
Prefiltración de soluciones limpias, como los medios de cultivo de tejidos
Hidrófilo
500 °C
12,7 cm
Blanco
Vidrio borosilicatado de microfibra
de 348 a 490 ml/min
13430
932 °F
5 in