Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de 90 mm Entris™
Proporciona resultados rápidos para grandes cargas de trabajo con aplicaciones repetitivas. Las balanzas analíticas de 90 mm Sartorius Entris™ cuentan con un nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menú y navegación sencilla mediante las teclas del cursor.
Marca: Sartorius ENTRIS124I-1S
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Selección de 5 idiomas
- Solo calibración interna
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Completa sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Especificaciones
Internal | |
120 g | |
0,1 mg | |
Adaptador de corriente universal, guía de aplicación | |
1,3 s | |
0,1 mg | |
10°C a 30°C | |
330 x 230 x 330 mm | |
303 mm | |
230 mm | |
100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA | |
16 A |
Interfaz: RS232C, 25 pines | |
Pantalla retroiluminada y de alto contraste | |
Grams | |
0,2 mg | |
124i-1S | |
2,5 s | |
Balanza analítica | |
176 x 173 x 240 mm | |
330 mm | |
90 mm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |