Learn More
Sartorius Balanzas semi-micro Cubis™ Essential
La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso. Las balanzas semi-micro Sartorius Cubis Essential tienen una sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables.
Marca:  Sartorius MSE225S-ED15
Detalles adicionales : Peso : 15.20000kg
Código de producto. 15334278
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Balanzas Sartorius Cubis Essential
La opción perfecta para usuarios que no precisan de operaciones complejas y la usan principalmentepara pesaje de máxima precisión
• Pantalla de cristal líquido MSE Cubis™ grande y de alto contraste
• Indicaciones mediante menú fáciles de comprender con mensajes de texto breves
• Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
• Software para una nivelación rápida
• Tecnología de sistema de pesaje avanzada y monolítica para obtener resultados de medición fiables
• Platos de pesaje rectangulares de tamaño grande
• También disponible en versión aprobada
Especificaciones
Especificaciones
0,01 mg
0,1 mg
0 a 60 g: 0,015 mg; 60 a 220 g: 0,025 mg
85 mm
Plato de pesaje con ranuras; caja electrónica independiente
MSE225S-ED15
≤ 6 s
85 mm