Learn More
Sartorius Cubis™ MSE High-Capacity Toploader Balances
Speed and reliable results for the largest sample sizes
Marca: Sartorius MSE20201S-000-D0
Detalles adicionales : Peso : 19.05000kg
Descripción
Las básculas de pesaje de carga superior y de alta capacidad MSE forman parte de la serie de equipos modulares CUBIS, que incorporan una célula de peso monolítica de segunda generación mecanizada para una mayor precisión y respuesta ultrarrápida para obtener resultados rápidamente y disfrutar de una reproducibilidad excepcional. También permite la personalización para cumplir las aplicaciones de laboratorio específicas y satisfacer los requisitos más estrictos, además permitir elegir la configuración para que el usuario invierta solo en lo necesario.
En el entorno más duro de las plantas técnicas, las dimensiones de los contenedores y las grandes cantidades de material exigen que los instrumentos de pesaje sean significativamente más robustos que los utilizados en los laboratorios de control de calidad o de investigación. Además, se imponen mayores exigencias en materia de protección y limpieza. Con superficies regulares y de la máxima calidad, además de una clase de protección IP54, la balanza de alta capacidad Cubis es capaz de soportar estas condiciones. Proporciona resultados fiables y rápidos para tamaños de muestra grandes, incluso en las condiciones más adversas.
- Ofrece el mayor nivel de seguridad al proporcionar una fiabilidad de resultados de pesaje sin concesiones y siempre conforme a las normas
- Tiempos de medición cortos se traducen en tiempo ganado— en cada medición
- Orienta al usuario cuando es necesario nivelar—mensajes interactivos (en tiempo real) le guían para que coloque el nivel de burbuja, indicándole qué pedal de nivel girar y en qué dirección)
- Incluye IsoCal, una función de calibración/ajuste totalmente automática
- La bandeja de pesaje se extrae rápidamente para limpiarla; el tamaño de la bandeja es de 400 x 300 mm
- Bandeja Q: Minimiza automáticamente los errores de carga descentrada para maximizar la precisión del pesaje
- Ofrece una amplia selección de accesorios para numerosas opciones
- Gran LCD de alto contraste con teclas claramente estructuradas para activar con precisión las funciones
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
- Viene de serie con USB integrado e interfaces de comunicación RS232C de 25 pines
- Perfecto para usuarios que necesitan pesar con la máxima precisión, pero que tienen requisitos de comunicación/aplicación menos complejos
- Aplicaciones: Pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedio (peso animal), conversación de unidad de masa, recuento, formulación neta/total, determinación de densidad (solo método de flotabilidad), totalización, cálculos
Especificaciones
Botones | |
RS-232 25 pines, RS232 9 pines, bluetooth, puerto PS/2 | |
LCD | |
Semiautomático | |
≤1,5 s | |
± 100 mg | |
De 41 a 104 °F | |
5000 g | |
15,7 in | |
11,8 in | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
20,2 kg | |
100 mg | |
± 200 mg | |
20201S | |
≤ 1 s | |
De 5 a 40 °C | |
Balanza de carga alta | |
40 cm | |
30 cm | |
100/240 V | |
1 A |